2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC910102-100MG
PC910102-250MG
APOSPC910102-100MGEA
45.1
EUR
APOSPC910102-100MG
APOSPC910102-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formula:
C₆H₄BrF₃N₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD14702313 CAS Number: 1211515-87-5 |