Stampa…
7-Fluorobenzo[b]thiophene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC910028-1G PC910028-250MG PC910028-5G
APOSPC910028-1GEA 132 EUR
APOSPC910028-1G APOSPC910028-250MG APOSPC910028-5G
7-Fluorobenzo[b]thiophene 95%
7-Fluorobenzo[b]thiophene
Formula: C₈H₅FS
Peso molecolare: 152,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17169311
CAS Number: 346592-74-3