Stampa…
1-Fluoro-4-nitronaphthalene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909909-100MG PC909909-250MG
APOSPC909909-100MGEA 219 EUR
APOSPC909909-100MG APOSPC909909-250MG
1-Fluoro-4-nitronaphthalene 95%
1-Fluoro-4-nitronaphthalene
Formula: C₁₀H₆FNO₂
Peso molecolare: 191,159 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156398
CAS Number: 341-92-4