Stampa…
1,2-Difluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC909902-1G PC909902-250MG
APOSPC909902-1GEA 764 EUR
APOSPC909902-1G APOSPC909902-250MG
1,2-Difluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene 95%
1,2-Difluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene
Formula: C₇H₅F₂NO₃
Peso molecolare: 189,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040445
CAS Number: 66684-64-8