Stampa…
1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909882-1G PC909882-250MG PC909882-5G
APOSPC909882-1GEA 539 EUR
APOSPC909882-1G APOSPC909882-250MG APOSPC909882-5G
1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene 95%
1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₃
Peso molecolare: 185,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13689265
CAS Number: 1233952-97-0