Stampa…
5-Fluoro-1,3-benzoxazol-2-amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluorobenzo[d]oxazol-2-amine
PC909834-1G PC909834-250MG
APOSPC909834-1GEA 452 EUR
APOSPC909834-1G APOSPC909834-250MG
5-Fluoro-1,3-benzoxazol-2-amine 96%
5-Fluoro-1,3-benzoxazol-2-amine
Formula: C₇H₅FN₂O
Peso molecolare: 152,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01664142
CAS Number: 1682-39-9