Stampa…
Methyl 2-(2-fluorophenyl)-2-methylpropanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909746-1G PC909746-250MG
APOSPC909746-1GEA 633 EUR
APOSPC909746-1G APOSPC909746-250MG
Methyl 2-(2-fluorophenyl)-2-methylpropanoate 95%
Methyl 2-(2-fluorophenyl)-2-methylpropanoate
Formula: C₁₁H₁₃FO₂
Peso molecolare: 196,218 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13184250
CAS Number: 861901-19-1