Stampa…
7,8-Difluorochroman-4-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC909653-1G PC909653-250MG PC909653-5G
APOSPC909653-1GEA 325 EUR
APOSPC909653-1G APOSPC909653-250MG APOSPC909653-5G
7,8-Difluorochroman-4-one 97%
7,8-Difluorochroman-4-one
Formula: C₉H₆F₂O₂
Peso molecolare: 184,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11518476
CAS Number: 890840-90-1