Stampa…
5-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909623-1G PC909623-5G
APOSPC909623-1GEA 190 EUR
APOSPC909623-1G APOSPC909623-5G
5-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
5-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-amine
Formula: C₁₁H₉FN₂
Peso molecolare: 188,201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06802133
CAS Number: 503536-73-0