5-(3-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909622-1G
PC909622-5G
APOSPC909622-1GEA
190
EUR
APOSPC909622-1G
APOSPC909622-5G
5-(3-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
5-(3-Fluorophenyl)pyridin-2-amine
Formula:
C₁₁H₉FN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06802132 CAS Number: 866620-27-1 |