Stampa…
3-Fluoro-5-phenylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909608-1G PC909608-250MG
APOSPC909608-1GEA 632 EUR
APOSPC909608-1G APOSPC909608-250MG
3-Fluoro-5-phenylpyridine 97%
3-Fluoro-5-phenylpyridine
Formula: C₁₁H₈FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14701970
CAS Number: 1214374-67-0