Stampa…
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9096-1G PC9096-5G
APOSPC9096-1GEA 170 EUR
APOSPC9096-1G APOSPC9096-5G
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FIO
Peso molecolare: 250,009 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779030
CAS Number: 914636-93-4