Stampa…
5-Bromo-7-fluorobenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC909455-1G PC909455-250MG
APOSPC909455-1GEA 277 EUR
APOSPC909455-1G APOSPC909455-250MG
5-Bromo-7-fluorobenzofuran
5-Bromo-7-fluorobenzofuran
Formula: C₈H₄BrFO
Peso molecolare: 215,019 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09056787
CAS Number: 286836-04-2