Stampa…
6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyridine-2-carboxylic acid
PC909383-1G PC909383-250MG
APOSPC909383-1GEA 491 EUR
APOSPC909383-1G APOSPC909383-250MG
6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid 95%
6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid
Formula: C₁₃H₈F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06410074
CAS Number: 887982-16-3