Stampa…
4-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC909355-1G PC909355-250MG
APOSPC909355-1GEA 213 EUR
APOSPC909355-1G APOSPC909355-250MG
4-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one 97%
4-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
Formula: C₇H₅FN₂O
Peso molecolare: 152,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18814470
CAS Number: 256519-10-5