(R)-2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909317-1G
PC909317-250MG
APOSPC909317-1GEA
272
EUR
APOSPC909317-1G
APOSPC909317-250MG
(R)-2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
(R)-2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formula:
C₁₀H₁₂FN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06762528 CAS Number: 920274-03-9 |