Stampa…
4-(3-Fluorophenyl)phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909235-1G PC909235-5G
APOSPC909235-1GEA 219 EUR
APOSPC909235-1G APOSPC909235-5G
4-(3-Fluorophenyl)phenol 97%
4-(3-Fluorophenyl)phenol
Formula: C₁₂H₉FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06802291
CAS Number: 64465-61-8