Stampa…
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909184-1G PC909184-5G
APOSPC909184-1GEA 270 EUR
APOSPC909184-1G APOSPC909184-5G
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene 98%
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene
Formula: C₇H₆FNO₂S
Peso molecolare: 187,191 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22489274
CAS Number: 78227-84-6