Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)ethanethioamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909166-10G PC909166-1G PC909166-5G
APOSPC909166-10GEA 502 EUR
APOSPC909166-10G APOSPC909166-1G APOSPC909166-5G
2-(4-Fluorophenyl)ethanethioamide 98%
2-(4-Fluorophenyl)ethanethioamide
Formula: C₈H₈FNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09814508
CAS Number: 351-82-6