Stampa…
1,4-Difluoro-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909158-1G PC909158-250MG
APOSPC909158-1GEA 190 EUR
APOSPC909158-1G APOSPC909158-250MG
1,4-Difluoro-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
Formula: C₉H₆F₂O
Peso molecolare: 168,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18207073
CAS Number: 457628-36-3