Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909152-1G PC909152-5G
APOSPC909152-1GEA 219 EUR
APOSPC909152-1G APOSPC909152-5G
2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline 96%
2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline
Formula: C₆H₄ClFN₂O₂
Peso molecolare: 190,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22571067
CAS Number: 153505-32-9