Stampa…
7-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909151-1G PC909151-5G
APOSPC909151-1GEA 219 EUR
APOSPC909151-1G APOSPC909151-5G
7-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 95%
7-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formula: C₁₁H₁₂FNO
Peso molecolare: 193,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040448
CAS Number: 676116-80-6