Stampa…
5-(trifluoromethyl)-1H-benzo-1,2,3-triazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909150-1G PC909150-5G PC909150-10G
APOSPC909150-1GEA 168 EUR
APOSPC909150-1G APOSPC909150-5G APOSPC909150-10G
5-(trifluoromethyl)-1H-benzo-1,2,3-triazole 95%
5-(trifluoromethyl)-1H-benzo-1,2,3-triazole
Formula: C₇H₄F₃N₃
Peso molecolare: 187,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173974
CAS Number: 1548-67-0