Stampa…
3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909148-10G PC909148-1G PC909148-5G
APOSPC909148-10GEA 502 EUR
APOSPC909148-10G APOSPC909148-1G APOSPC909148-5G
3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 96%
3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₈H₅FN₂O
Peso molecolare: 164,137 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16875598
CAS Number: 1262412-46-3