Stampa…
6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-4,4-dimethyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
PC909146-1G PC909146-25G PC909146-5G
APOSPC909146-1GEA 147 EUR
APOSPC909146-1G APOSPC909146-25G APOSPC909146-5G
6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
6-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formula: C₁₁H₁₂FNO
Peso molecolare: 193,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12913844
CAS Number: 395673-46-8