Stampa…
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Fluoro-4,4-dimethyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
PC909145-1G PC909145-25G PC909145-5G
APOSPC909145-1GEA 147 EUR
APOSPC909145-1G APOSPC909145-25G APOSPC909145-5G
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formula: C₁₁H₁₂FNO
Peso molecolare: 193,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12913841
CAS Number: 1187933-46-5