Stampa…
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909142-1G PC909142-5G
APOSPC909142-1GEA 219 EUR
APOSPC909142-1G APOSPC909142-5G
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole 96%
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole
Formula: C₇H₆FN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25121771
CAS Number: 1445322-54-2