Stampa…
N-Ethyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909139-1G PC909139-5G
APOSPC909139-1GEA 219 EUR
APOSPC909139-1G APOSPC909139-5G
N-Ethyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
N-Ethyl-5-fluoro-2-nitroaniline
Formula: C₈H₉FN₂O₂
Peso molecolare: 184,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16744215
CAS Number: 475278-46-7