Stampa…
5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909138-1G PC909138-5G
APOSPC909138-1GEA 188 EUR
APOSPC909138-1G APOSPC909138-5G
5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline 97%
5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Formula: C₇H₇FN₂O₂
Peso molecolare: 170,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16744213
CAS Number: 120381-42-2