Stampa…
5-Fluoro-2-nitro-N-propylaniline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909133-10G PC909133-1G PC909133-5G
APOSPC909133-10GEA 938 EUR
APOSPC909133-10G APOSPC909133-1G APOSPC909133-5G
5-Fluoro-2-nitro-N-propylaniline 96%
5-Fluoro-2-nitro-N-propylaniline
Formula: C₉H₁₁FN₂O₂
Peso molecolare: 198,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16744200
CAS Number: 951667-98-4