Stampa…
3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909130-1G PC909130-5G
APOSPC909130-1GEA 183 EUR
APOSPC909130-1G APOSPC909130-5G
3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 97%
3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₈H₅FN₂O
Peso molecolare: 164,137 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16875565
CAS Number: 1262412-83-8