Stampa…
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909109-1G PC909109-5G
APOSPC909109-1GEA 292 EUR
APOSPC909109-1G APOSPC909109-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O
Peso molecolare: 188,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399853
CAS Number: 888739-67-1