Stampa…
Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC909040-1G PC909040-5G
APOSPC909040-1GEA 24.4 EUR
APOSPC909040-1G APOSPC909040-5G
Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected 95%
Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected
Formula: C₁₀H₁₉BF₃N₂O₂·K
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10566514
CAS Number: 936329-97-4