(3-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909034-1G
PC909034-250MG
APOSPC909034-1GEA
364
EUR
APOSPC909034-1G
APOSPC909034-250MG
(3-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid 97%
(3-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid
Formula:
C₉H₈FNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00479174 CAS Number: 366-47-2 |