Stampa…
(2-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909033-10G PC909033-1G PC909033-5G
APOSPC909033-10GEA 502 EUR
APOSPC909033-10G APOSPC909033-1G APOSPC909033-5G
(2-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid 98%
(2-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid
Formula: C₉H₈FNO₃
Peso molecolare: 197,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00460020
CAS Number: 363-34-8