Stampa…
5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC908991-100MG PC908991-250MG
APOSPC908991-100MGEA 111 EUR
APOSPC908991-100MG APOSPC908991-250MG
5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₉H₆ClFO
Peso molecolare: 184,595 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13190260
CAS Number: 881190-94-9