Stampa…
N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908954-10G PC908954-25G PC908954-5G
APOSPC908954-10GEA 213 EUR
APOSPC908954-10G APOSPC908954-25G APOSPC908954-5G
N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine 97%
N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Peso molecolare: 189,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115411
CAS Number: 90390-11-7