Stampa…
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908952-1G PC908952-5G
APOSPC908952-1GEA 176 EUR
APOSPC908952-1G APOSPC908952-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene 98%
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene
Formula: C₈H₉FO₂S
Peso molecolare: 188,219 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14585007
CAS Number: 828270-60-6