Stampa…
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC908932-1G PC908932-5G
APOSPC908932-1GEA 14.7 EUR
APOSPC908932-1G APOSPC908932-5G
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 98%
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈F₂O
Peso molecolare: 158,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08442288
CAS Number: 321318-21-2