Stampa…
2,6-Difluorocinnamic aldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Difluorocinnamaldehyde
PC908912-1G PC908912-5G
APOSPC908912-1GEA 292 EUR
APOSPC908912-1G APOSPC908912-5G
2,6-Difluorocinnamic aldehyde 95%
2,6-Difluorocinnamic aldehyde
Formula: C₉H₆F₂O
Peso molecolare: 168,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782064
CAS Number: 117338-43-9