Stampa…
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908892-1G PC908892-250MG
APOSPC908892-1GEA 180 EUR
APOSPC908892-1G APOSPC908892-250MG
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol 97%
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₁₀FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09256370
CAS Number: 325152-98-5