Stampa…
2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908872-1G PC908872-250MG
APOSPC908872-1GEA 597 EUR
APOSPC908872-1G APOSPC908872-250MG
2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene 95%
2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene
Formula: C₇H₆FNO₂S
Peso molecolare: 187,191 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18070982
CAS Number: 1025509-81-2