Stampa…
5-Fluoroisophthalic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908867-1G PC908867-5G
APOSPC908867-1GEA 97.3 EUR
APOSPC908867-1G APOSPC908867-5G
5-Fluoroisophthalic acid 97%
5-Fluoroisophthalic acid
Formula: C₈H₅FO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00230551
CAS Number: 1583-66-0