Stampa…
N-(2,3-Difluorobenzyl)-N-methylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908829-1G PC908829-5G
APOSPC908829-1GEA 285 EUR
APOSPC908829-1G APOSPC908829-5G
N-(2,3-Difluorobenzyl)-N-methylamine 95%
N-(2,3-Difluorobenzyl)-N-methylamine
Formula: C₈H₉F₂N
Peso molecolare: 157,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12147620
CAS Number: 906645-41-8