Stampa…
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908779-1G PC908779-5G
APOSPC908779-1GEA 127 EUR
APOSPC908779-1G APOSPC908779-5G
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline 95%
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₈FNO₂S
Peso molecolare: 189,207 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13191582
CAS Number: 1197193-21-7