Stampa…
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC908777-1G PC908777-250MG PC908777-5G
APOSPC908777-1GEA 165 EUR
APOSPC908777-1G APOSPC908777-250MG APOSPC908777-5G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 98%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formula: C₇H₂BrF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09910412
CAS Number: 530145-53-0