Stampa…
N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908769-1G PC908769-5G
APOSPC908769-1GEA 270 EUR
APOSPC908769-1G APOSPC908769-5G
N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine 95%
N-Ethyl-2,3-difluorobenzenemethanamine
Formula: C₉H₁₁F₂N
Peso molecolare: 171,187 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12147622
CAS Number: 1152832-76-2