Stampa…
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908766-1G PC908766-250MG
APOSPC908766-1GEA 85.8 EUR
APOSPC908766-1G APOSPC908766-250MG
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol 97%
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol
Formula: C₅H₄ClFN₂O
Peso molecolare: 162,549 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23099034
CAS Number: 105806-14-2