Stampa…
1-Fluoro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908761-1G PC908761-250MG
APOSPC908761-1GEA 807 EUR
APOSPC908761-1G APOSPC908761-250MG
1-Fluoro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene 95%
1-Fluoro-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₂
Peso molecolare: 169,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12545823
CAS Number: 345-22-2