5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908750-1G
PC908750-250MG
APOSPC908750-1GEA
561
EUR
APOSPC908750-1G
APOSPC908750-250MG
5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula:
C₁₀H₈FNO Peso molecolare: 177,175 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07643210 CAS Number: 815586-68-6 |